Läs mer
Human NEIL1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154322 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154322 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589961Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human NEIL1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NEIL1 knockout HEK-293T