Läs mer
R&D Systems™ Human Neuroligin 4X/NLGN4X (NP_001269074.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18482380
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18482380 10 μg
1 options
Produktkod. 18482380 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Neuroligin 4X/NLGN4X
Tillträdesnummer NP_001269074.1
Gen-ID (Entrez) 57502
Gene Alias ASPGX2, AUTSX2, HLNX, HNL4X, HNLX, KIAA1260AUTSX2, MGC22376, neuroligin 4, X-linked, NL4, NLGN, NLGN4, NLGN4neuroligin 4, NLGN4X, X-linked
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg