Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig NF-L-kit ELISA
Product Code. 30535588
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30535588 96 tester
30534577 10 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30535588 Supplier Invitrogen™ Supplier No. BMS2362
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ELISA
Human NF-L ELISA Kit är en enzymkopplad immunosorbentanalys för kvantitativ detektion av humant NF-L i CSF, serum och plasma (citrat och heparin) samt cellkultursupernatanter (CCS).
Neurofilament är involverade i underhållet av neuronal kaliber och är de intermediära filamentproteiner som finns specifikt i neuroner, och består huvudsakligen av tre huvudproteiner kallade NF-L, NF-M och NF-H. Liksom de flesta andra intermediära filamentproteiner (IFP) är uttrycket av de olika neuronala IFP:erna både vävnadsspecifikt och utvecklingsmässigt reglerat. NF-L är den lätta eller lågmolekylära mikrofilamentsubenheten och körs på SDS-PAGE-geler vid cirka 70 kDa. Neurofilament är de 10 nm eller intermediära filamentproteiner som finns specifikt i neuroner, och består huvudsakligen av tre huvudproteiner kallade NF-L, NF-M och NF-H. NF-H är den tunga eller högmolekylära mikrofilamentsubenheten och körs på SDS-PAGE-geler i intervallet 180–220 kDa, med viss variation mellan olika arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillträdesnummer P07196, P08551, P19527
Analysintervall 1.6-1200
Analyskänslighet 0.8 pg/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Cerebrospinalvätska, Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa, Mus, Råtta
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias 68 kDa neurofilamentprotein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; lätt molekylärt neurofilamentprotein; mikroglutaminsyra-rikt protein; NEF3; NEFL; NEFL. L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L-subenhet; neurofilamentljus; neurofilamentljuspolypeptid; neurofilamentprotein; neurofilamentprotein L; neurofilamentprotein, ljuskedja; neurofilamentsubenhet NF-L; neurofilamenttrippel L-protein; neurofilament, ljus L homeolog; neurofilament, ljuspolypeptid; neurofilament, ljuspolypeptid; neurofilament, ljuspolypeptid 68kDa; neurofilament, ljuspolypeptid L-homeolog; neurofilament-L; neurofilament-ljus; Nf68; NFL; N-FL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; proteinfosfatas 1, regulatorisk underenhet 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L68 kDa neurofilamentprotein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; lätt molekylärt neurofilamentprotein; mikroglutaminsyrarikt protein; NEF3; NEFL; NEFL. L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L-subenhet; neurofilamentljus; neurofilamentljuspolypeptid; neurofilamentprotein; neurofilamentprotein L; neurofilamentprotein, ljuskedja; neurofilamentsubenhet NF-L; neurofilamenttripel L-protein; neurofilament, ljus L homeolog; neurofilament, ljuspolypeptid; neurofilament, ljuspolypeptid 68kDa; neurofilament, ljuspolypeptid L homeolog; neurofilament-L; neurofilament-ljus; Nf68; NFL; N-FL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; proteinfosfatas 1, regulatorisk underenhet 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L;
Gen-ID (Entrez) 18039, 4747, 83613
Gensymbol NEFL
Interassay CV 4%
Intraassay CV 3.7%
Kit Innehåll Förbelagd mikrobrunnsplatta, standard, biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, provutspädningsmedel, tvättbuffertkoncentrat, provbuffertkoncentrat, stopplösning, substratlösning, limplattelock
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål NF-L
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 3 tim 45 min