Läs mer
R&D Systems™ Human NF-M (AAH96757) VersaClone cDNA
Produktkod. 18736099
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18736099 10 μg
1 options
Produktkod. 18736099 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH96757
Gen-ID (Entrez) 4741
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg