Läs mer
Invitrogen™ Human NFAT5 (aa 1439-1456) Synthetic Peptide
Beskrivning
PEP-123 is a 17 amino acid synthetic peptide whose sequences are derived from human NFAT5 protein. The sequence of this peptide is (amino to carboxy terminus): C-D (1439)-L-L-V-S-L-Q-N-Q-G-N-N-L-T-G-S-F (1455) This peptide may be used for neutralization and control experiments with the polyclonal antibody that reacts with this product and human NFAT5, catalog # PA1-023. Using a solution of peptide of equal volume and concentration to the corresponding antibody will yield a large molar excess of peptide (~70-fold) for competitive inhibition of antibody-protein binding reactions. Reconstitute with 0.1 mL of distilled water.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 10725 |
| Art | Human |
| Reningsmetod | purified |
| Tillträdesnummer | O94916 |
| Vanligt namn | NFAT5 |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Beskrivning | Synthetic Peptide |
| Formatera | Lyophilized |
| Formulering | Peptide with no preservative |
| Visa mer |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.