Läs mer
Human NLGN4X knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32140842 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32140842 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632791Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Human NLGN4X knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NLGN4X knockout HeLa