Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig Nociceptin/Orphanin FQ-kit ELISA
Product Code. 30829955
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
96 tester
Product Code. Kvantitet
30829955 96 tester
1 options
Product Code. 30829955 Supplier Invitrogen™ Supplier No. EEL175
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
ELISA
Human Orphanin FQ/Nociceptin (OFQ/N) ELISA kvantifisérar OFQ/N i serum, plasma och andra biologiska vätskor. Metodens princip Human Orphanin FQ/Nociceptin (OFQ/N) fastfassandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden målskiva bunden mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover tillsätts sedan i dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom att binda den andra (detektor-)antikroppen till målet på en annan epitop än fångstantikroppen. En antikropp konjugerad med enzym binder den bildade sandwichen. Efter inkubation och tvätt sker det för att befria mikroplattan från obundna ämnen. Rigorös validering: Varje tillverkad sats av detta ELISA kit kvalitetstestas för kriterier som känslighet, specificitet, precision och parti-till-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering. Endast för forskningsändamål. Ej för användning i diagnostiska procedurer. Inte för vidareförsäljning utan uttryckligt tillstånd.
Nociceptin/orphanin FQ är en neuropeptid som fungerar som en ligand för nociceptinreceptorn. Den modulerar smärtupplevelse, stressreaktioner och olika fysiologiska processer. Strukturellt är det en 17-aminosyra-peptid härledd från prepronociceptinproteinet med sekvensen FGGFTGARKSARKLANQ. Nociceptin/orphanin FQ är allmänt fördelat i centrala nervsystemet och perifera vävnader, vilket indikerar dess inblandning i olika funktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analysintervall 4.69-300 pg/mL
Analyskänslighet 2.81 pg/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater, Plasma, Serum, Vävnadshomogenater
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias N/OFQ; OFQ/NN/OFQ; OFQ/N;
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, biotinylerad detektionsantikropp, HRP-konjugat, standardprovsläckning & , biotinylerad detektionsantikroppsförspädning, HRP-konjugatförspädning, tvättbuffert, TMB-substrat, stopplösning, plattförseglare, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cell Lysate 100 μL, Plasma 100 μL, Serum 100 μL, Tissue Homogenate 100 μL
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål Nociceptin/Orphanin FQ
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 3 tim och 30 minuter