Läs mer
Invitrogen™ Human NOD2 Synthetic Peptide
Produktkod. 15246519
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15246519 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15246519 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP0306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
NOD2 Synthetic Peptide, PEP-0306, from Invitrogen.
NOD2 is a member of the apoptosis regulating protein family that includes caspase recruitment-domains, as well as Apaf-1 and NOD1. It contains two N-terminal CARDs, a nucleotide binding domain (NBD), and multiple C-terminal leucine-rich repeats (LRRs). NOD2 is expressed in monocytes (whereas NOD1 is expressed in multiple tissues). NOD2 plays a role in regulating NF-kappaB, acts as an intracellular receptor for bacterial lipopolysaccharides, and contributes to inflammatory bowel disease (IBD) and Crohn's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 64127
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q9HC29
Vanligt namn Human NOD2
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol NOD2
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS