Läs mer
Novus Biologicals™ Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Produktkod. 18226270 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18226270
Brand: Novus Biologicals™ NBL126428
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Lymph
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkins Disease
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only