Läs mer
Human NOSIP knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154907 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154907 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589991Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human NOSIP knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NOSIP knockout HEK-293T