Beskrivning
NRAS KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 1 och 2 bp deletion i exon 1 samt 5 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/ampul. För att beställa endast knockout-celler: välj 10000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |