Läs mer
R&D Systems™ Human NT-ProANP Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 sats
Beskrivning
Innehåller
E. coli-expressed recombinant human NT-ProANP
The Human NT-ProANP Quantikine ELISA Kit quantifies human Atrial Natriuretic Peptide/ANP in cell culture supernates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ANF, ANP, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, Cardionatrin, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, NPPA, PND, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin |
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Human |
| Konjugera | HRP |
| Analyskänslighet | 0.146 ng/mL |
| Analysintervall | 0.31 to 20 ng/mL |
| Korsreaktivitet | <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules, <50% cross-species reactivity observed with species tested |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4878 |
| Visa mer |