Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Utrustning
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Description
Human NTB-A/SLAMF6 kvantifierar human NTB-A/SLAMF6 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant NTB-A/SLAMF6.
Ly108 är mushomologen av humant SLAMF6 (signalerande lymfocytaktiveringsmolekylfamiljemedlem 6). Mus Ly108 uttrycks på NK, B-celler och T-celler. Aktivering av Ly108-receptorn förbättrar NK-cellaktivitet och IFN-gamma-uttryck.
Spécification
Spécification
| Analysintervall | 0,05 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.05 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 114836 |
| Interassay CV | <12% |
| Intraassay CV | <10 |
| Kit Innehåll | Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu