Beskrivning
- TRANSiPORT Human OAT3 (G) SLC-transportörceller är HEK293-celler som tillfälligt överuttrycker transportproteinet OAT3 solute carrier (SLC). Bärare av lösta ämnen är en superfamilj av membrantransportörer som kan påverka farmakokinetik och läkemedelsexponering genom att styra transporten av lösta ämnen in och ut ur celler. OAT3 SLC-transporterproteinet finns i njurens proximala tubuli, plexus choroid och hjärnans endotelceller.
- Bedöm potentialen för transportörmedierad läkemedelsmetabolism
- Lättanvänt format
- Få resultat av hög kvalitet med ett stort signal-brusförhållande
- Kan utföras med användning av radioisotopmärkta föreningar, fluorescensmärkta föreningar eller icke-märkta föreningar. Mängden substrat som transporteras in i cellerna kan mätas direkt med hjälp av en vätskescintillationsräknare, fluorescensplattläsare eller LC-MS/MS, vilket möjliggör direkt utvärdering av SLC-transportöraktivitet.
- Mock HEK293-celler (kat. nr. GM1101G) som inte överuttrycker SLC-transportören är tillgängliga för användning som en negativ experimentell kontroll. Vissa föreningar kan uppvisa höga bakgrundsnivåer av transport på grund av närvaron av endogena transportörer eller icke-specifik bindning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i flytande kväveångfas. |
| Celllinje | 293 (HEK) |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Art | Människa |
| Antal celler | 8-10 x 106 celler |
| Produkttyp | SLC Transporter Cell |
| Kvantitet | 8 –10M celler |