Läs mer
Gibco™ Humana OATP1B1 (G) SLC-transportörceller
Produktkod. 17176622 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
8 –10M celler
Produktkod. Kvantitet
17176622 8 –10M celler
1 options
Produktkod. 17176622 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer GM1102G
 Begränsad artikel
I lager
HEK293-celler som övergående överuttrycker transportproteinet OATP1B1 solute carrier (SLC)
  • TRANSiPORT Humana OATP1B1 (G) SLC-transporterceller är HEK293-celler som tillfälligt överuttrycker transportproteinet OATP1B1 lösta ämnen (SLC). Bärare av lösta ämnen är en superfamilj av membrantransportörer som kan påverka farmakokinetik och läkemedelsexponering genom att styra transporten av lösta ämnen in och ut ur celler. OATP1B1 SLC-transportörproteinet finns i hepatocyter.
  • Bedöm potentialen för transportörmedierad läkemedelsmetabolism
  • Lättanvänt format
  • Få resultat av hög kvalitet med ett stort signal-brusförhållande
  • Cellbaserade analyser kan utföras med användning av radioisotopmärkta föreningar, fluorescensmärkta föreningar eller icke-märkta föreningar. Mängden substrat som transporteras in i cellerna kan mätas direkt med hjälp av en vätskescintillationsräknare, fluorescensplattläsare eller LC-MS/MS, vilket möjliggör direkt utvärdering av SLC-transportöraktivitet.
  • Mock HEK293-celler (kat. nr. GM1101G) som inte överuttrycker SLC-transportören är tillgängliga för användning som en negativ experimentell kontroll. Vissa föreningar kan uppvisa höga bakgrundsnivåer av transport på grund av närvaron av endogena transportörer eller icke-specifik bindning.
  • Det bekväma produktformatet möjliggör datagenerering på 2 dagar från upptining av cellerna till slutresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväveångfas.
Celllinje 293 (HEK)
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Art Människa
Antal celler 8-10 x 106 celler
Produkttyp SLC Transporter Cell
Kvantitet 8 –10M celler