Läs mer
R&D Systems™ Human Obesity Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay Kit
Kvantitet:
10 Plex
3 Plex
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 Plex |
| Art | Human |
| Bindande mål | Obesity Assay Kits |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |