Läs mer
Invitrogen™ Human Osteocalcin Instant ELISA™ Utrustning
Produktkod. 15571507
Kvantitet:
128 tester
Förpackningsstorlek:
128 tester
Produktkod. 15571507
Brand: Invitrogen™ BMS2020INST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Osteocalcin ELISA kvantifierar Hu Osteocalcin i humant serum, plasma, cellkultursupernatanter, urin, fostervatten, galla eller andra kroppsvätskor. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Osteocalcin. Metodens princip The Human Osteocalcin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom bindning av den andra (detektor) antikroppen till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. En antikropp konjugerad med enzym binder den bildade sandwichen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Osteocalcin tillhör osteocalcin/matrix Gla-proteinfamiljen och utgör 1-2 % av det totala benproteinet. Det binder starkt till apatit och kalcium. Gamma-karboxiglutamatrester bildas genom vitamin K-beroende karboxylering. Dessa rester är väsentliga för bindningen av kalcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P02818
Analysintervall 1,2 till 75 ng/ml
Analyskänslighet 0.2 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 632
Gensymbol BGP,OC,OCN
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 8.3
Kit Innehåll Förbelagd mikroplatta med 96 brunnar, Detektionsantikropp, Anti-IgG-HRP, Provspädningsmedel, lyofiliserats, Standard (8-brunnars remsor x 4), Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Provspädningsmedel, Stoppa lösning, Lysbuffert 10x, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 128 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 25μ L, Serum 25μ L, Supernatant 25μ L
Förvaringskrav -20 °C
Synonym Gamma-karboxiglutaminsyra-innehållande protein
Mål Osteocalcin
Testtid 15 minuter
Total analystid 2 timmar 10 minuter