missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Osteopontin/OPN Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
2070.00 SEK - 21305.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Osteopontin/OPN |
|---|---|
| Klona | 223112 |
| Koncentration | LYOPH |
| Utspädning | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Användningsområden | ELISA |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18799577
![]() |
R&D Systems
MAB14332-SP |
25 μg |
2070.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18737589
![]() |
R&D Systems
MAB14332-100 |
100 μg |
5300.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18769698
![]() |
R&D Systems
MAB14332-500 |
500 μg |
21305.00 SEK
500µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Osteopontin/OPN Monoclonal specifically detects Osteopontin/OPN in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Specifikationer
| Osteopontin/OPN | |
| LYOPH | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| BNSP, Bone sialoprotein 1, Eta-1, MGC110940, Nephropontin, OPN, osteopontin, secreted phosphoprotein 1bone sialoprotein I, early T-lymphocyteactivation 1), secreted phosphoprotein-1 (osteopontin, bone sialoprotein), Spp1, SPP-1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, uropontin | |
| SPP1 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 223112 | |
| ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| NP_000573.1 | |
| 6696 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Osteopontin Ile17-Asn300 Accession # NP_000573.1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Osteopontin in ELISAs. In ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant mouse Osteopontin. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel