Läs mer
Novus Biologicals™ Human Ovary Tissue MicroArray (Cancer)
Produktkod. 18738003 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Human Ovary Tissue Microarray (Cancer) Slide
Produktkod.
18738003 Human Ovary Tissue Microarray (Cancer) Slide
1 options
Produktkod. 18738003 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 SEK
    3187.80 SEK / Paket med 1
    Save 182.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Tissue condition: Cancer
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C. Do not freeze.
Garanti
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Cancer
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Korsreaktivitet Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.