Läs mer
Proteintech Human OX40/CD134 ELISA Utrustning
Product Code. 17204876 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Gen-ID (Entrez):
7293
Product Code. Gen-ID (Entrez)
17204876 7293
1 options
Product Code. 17204876 Supplier Proteintech Supplier No. KE0020996T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
OX40 (CD134) är en medlem av TNFR-superfamiljen av receptorer.
OX40, som huvudsakligen uttrycks på aktiverade T-celler, aktiveras av sin besläktade ligand OX40L (CD134L) och fungerar som en samstimulerande T-cellsmolekyl. OX40-OX40L-interaktioner har föreslagits som ett potentiellt terapeutiskt mål för behandling av autoimmunitet. OX40 kan interagera med TRAF2, TRAF3 och TRAF5. Förutom en membranbunden form existerar OX40 också som en löslig form, frisatt av aktiverade lymfocyter.
Specifications
Gen-ID (Entrez) 7293
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96RXN Human OX40/CD134 ELISA Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine