Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig PAI1 ELISA Utrustning
Produktkod. 15194468
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
960 tester
Varje
Produktkod. 15194468
Brand: Invitrogen™ BMS2033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human PAI-1
Biotin-Conjugate anti-human PAI-1 polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human PAI-1 Standard lyophilized, 10000pg/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Plasminogen Activator Inhibitor-1 (Hu PAI-1) ELISA kvantifierar Hu PAI-1 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant HuPAI-1. Metodens princip The Human PAI-1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
PAI1 (plasminogenaktivatorinhibitor 1) tillhör superfamiljen serinproteashämmare och är den huvudsakliga hämmaren av plasminogenaktivatorer av vävnadstyp och urokinastyp (tPA och uPA). Blodplättar är huvudkällan till den cirkulerande PAI11, men den syntetiseras och utsöndras av många vävnader och celltyper, inklusive fibroblaster, glatta muskelceller, endotelceller, hepatocyter och inflammatoriska celler. Uttryck av PAI11 kan regleras på transkriptionsnivå av många faktorer, inklusive tillväxtfaktorer, cytokiner, hormoner, inflammatoriska faktorer, glukos eller lipidmetaboliter, vaskulära tonusreglerande faktorer, kemikalier och andra miljömässiga eller fysiska faktorer. PAI1 finns i ökade nivåer vid olika sjukdomstillstånd, och har kopplats till en ökad förekomst av trombos vid fetma, trombofili och det metabola syndromet. Defekter i PAI-1 kännetecknas av onormal blödning. PAI1 förmedlar hämning av fibrinolys genom att hämma aktiviteten av plasminogenaktivator och kan främja neuronal överlevnad. Andra defekter i PAI1 är orsaken till plasminogenaktivatorinhibitor-1-brist (PAI-1-brist). Alternativt har splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer av PAI1 hittats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05121
Analysintervall 78 till 5 000 pg/ml
Analyskänslighet 29.0 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5054
Gensymbol PAI,PAI-1,PAI1,PLANH1
Interassay CV 5%
Intraassay CV 4.7
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Serpin peptidashämmare, PAI-E, PLANH1
Mål PAI1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter