missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human Palladin Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18018631
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18018631 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18018631 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF5950

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Sheep Polyclonal Antibody

Palladin Polyclonal specifically detects Palladin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Palladin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Genaccessionsnr. Q8WX93
Gene Alias CGI151, CGI-151, FLJ22190, FLJ38193, KIAA0992FLJ39139, MYN, myoneurin, palladin, palladin, cytoskeletal associated protein, PALLD, PNCA1, Sarcoma antigen NY-SAR-77, SIH002, SIH002FLJ61376
Gensymboler PALLD
Värd art Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Palladin Met1154-Gly1304 Accession # Q8WX93
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23022
Testspecificitet Detects human Palladin in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.