Läs mer
Human PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32148863 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32148863 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590261Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa