Läs mer
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Produktkod. 18225810 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18225810 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18225810 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6820.00 SEK
    6450.15 SEK / 0.1mg
    Save 369.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Pancreas
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Diabetic Disease: Pancreas
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Diabetes
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Produkttyp Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only