Läs mer
Novus Biologicals™ Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Produktkod. 18200465 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18200465
Brand: Novus Biologicals™ NB82059356
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Lupus: Pancreas
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Lupus
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Lupus)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only