Description
PARL KO cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp insättning i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampul. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |