Läs mer
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143438 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143438 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2585631Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549