missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human PD-L1 Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PD-L1/B7-H1 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 130021 |
| Koncentration | LYOPH |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Genaccessionsnr. | Q9NZQ7 |
| Gene Alias | Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?