Läs mer
R&D Systems™ Human PDE4A (NP_001104777) VersaClone cDNA
Produktkod. 18723509
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18723509 10 μg
1 options
Produktkod. 18723509 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001104777
Gen-ID (Entrez) 5141
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg