Läs mer
R&D Systems™ Human PELI2/Pellino-2 (NP_067078.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18760367
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18760367 10 μg
1 options
Produktkod. 18760367 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2947.35 SEK / 10µg
    Save 172.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_067078.1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg