missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Kit
Beskrivning
The Human Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine ELISA Kit quantifies human Pentraxin 3/TSG-14 in serum-free cell culture supernates (20 μL), edta plasma (20 μL), saliva (20 μL).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.31 to 20 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.026 ng/mL |
| Provtyp | Plasma (EDTA), Saliva, Serum-free Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Pentraxin 3 |
| Gen-ID (Entrez) | 5806 |
| Värd art | Human |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Provvolym | Serum-free Cell Culture Supernates (20 μL),EDTA Plasma (20 μL),Saliva (20 μL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | alpha-induced protein 5, pentaxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta, tumor necrosis factor, Pentaxin-related protein PT x 3, pentraxin 3, long, pentraxin-3, pentraxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta, pentraxin-related protein PT x 3, PT x 3, TNF alpha-induced protein 5, TNFAIP5, TSG14, TSG-14, TSG-14 pentaxin-related gene, rapidly induced by IL-1 beta, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 5, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 5, Tumor necrosis factor-inducible gene 14 protein, tumor necrosis factor-inducible protein TSG-14 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering