Läs mer
Human Perforin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
2340.00 SEK - 6640.00 SEK
Specifikationer
Antigen Perforin
Klona 2771C
Utspädning Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18734127
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11298-SP
25 μg
2340.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18730177
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11298-100
100 μg
6640.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
Perforin
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFP, PFPcytolysin, PRF1
Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Perforin, Pro22-Trp555, Accession # P14222
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
2771C
Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P14222
5551
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer