Läs mer
R&D Systems™ Human Peripherin 2/PRPH2 (AAH74720) VersaClone cDNA
Produktkod. 18787208
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18787208 10 μg
1 options
Produktkod. 18787208 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC1019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Peripherin 2 (retinal degeneration, slow)
The Human Peripherin 2/PRPH2 (AAH74720) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Peripherin 2/PRPH2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Peripherin 2/PRPH2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.