missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human Phospho-M-CSF R/CD115 (Y723) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18018301
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18018301 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18018301 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF3268

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

M-CSFR/CD115 Polyclonal specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen M-CSFR/CD115 (p tyr723)
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Gene Alias CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF1R, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, MCSFR, M-CSFR, Proto-oncogene c-Fms
Gensymboler CSF1R
Värd art Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing human M-CSF R/CD115 Y723 site
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1436
Testspecificitet Detects human M-CSF R/CD115 when phosphorylated at Y723 in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.