missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human Phospho-NFATC1 (S172) Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18038431
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18038431 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18038431 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer MAB5640

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

NFATC1/NFAT2 Monoclonal specifically detects NFATC1/NFAT2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NFATC1/NFAT2 (p ser172)
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 679340
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 ug/mL
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gene Alias MGC138448, NFAT transcription complex cytosolic component, NFAT2, NFAT2cytoplasmic 1, NFATC, NF-ATC, NFATc1, NF-ATc1, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1
Gensymboler NFATC1
Värd art Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human S172 site.
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4772
Testspecificitet Detects human NFATC1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.