Läs mer
R&D Systems™ Human PIAS1 (NP_057250.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18730747
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18730747
Brand: R&D Systems™ RDC3730
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen PIAS1
Tillträdesnummer NP_057250.1
Gen-ID (Entrez) 8554
Gene Alias AR interacting protein, DDXBP1, DDXBP1MGC141878, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box binding protein 1, DEAD/H box-binding protein 1, E3 SUMO-protein ligase PIAS1, GBPRNA helicase II-binding protein, GU/RH-II, Gu-binding protein, MGC141879, Protein inhibitor of activated STAT protein 1, protein inhibitor of activated STAT, 1, protein inhibitor of activated STAT-1, zinc finger, MIZ-type containing 3, ZMIZ3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg