missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Piccolo Antibody, R&D Systems™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand: R&D Systems AF7935
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Piccolo Polyclonal specifically detects Piccolo in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifikationer
| Piccolo | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NP_149015 | |
| PCLO | |
| E. coli-derived recombinant human Piccolo Ala4065-Phe4328 Accession # NP_149015 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Piccolo in direct ELISAs. | |
| Human | |
| IgG |
| Immunohistochemistry | |
| LYOPH | |
| Immunohistochemistry 5-15 ug/mL | |
| ACZ, Aczonin, PCLO, piccolo (presynaptic cytomatrix protein), protein piccolo | |
| Sheep | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 27445 | |
| Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering