Läs mer
Abcam Mänsklig PKN1 knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32140783 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32140783 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32140783 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2665992x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
PKN1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Fri vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp-insättning i exon 2 och insättning av selektionskassetten i exon 2. För att beställa både knockout- och wild-type kontrollceller: välj 2 x 10000...
PKN1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 2 och insättning av urvalskassett i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO