Beskrivning
Human Plasma-like Medium (HPLM) är utformat för att likna den naturliga cellmiljön i kroppen och efterliknar den metabola profilen hos mänsklig plasma.
- Fysiologiskt relevant—, utformad för att likna den naturliga cellmiljön i kroppen; formulerad med över 60 polära metaboliter och plasmaliknande saltkoncentrationer
- Granskad—omfattande forskning som använde HPLM
- Lättanvänd—direkt ersättning för konventionella medier när de kompletteras med FBS
De allmänt använda klassiska syntetiska cellkulturmedierna, inklusive MEM, DMEM, RPMI 1640 och DMEM/F-12, innehåller glukos, aminosyror, vitaminer och salter i koncentrationer som ofta inte motsvarar de som finns i mänsklig plasma. Dessa medier saknar också ytterligare plasmakomponenter som behövs för att efterlikna den metabola profilen hos mänsklig plasma. Vid studier av cancer och andra sjukdomar kommer resultat med större fysiologisk relevans att göra det möjligt för forskare att förbättra sin förståelse av mänsklig funktion och sjukdom.
HPLM-lösningen
HPLM innehåller mer än 60 polära metaboliter såsom aminosyror, nukleinsyror, sockerarter och små organiska syror i koncentrationer som finns i mänsklig plasma. Salthalten i HPLM efterliknar saltkoncentrationerna som finns i mänsklig plasma. Genom att likna den naturliga cellmiljön i kroppen ger HPLM forskare möjlighet att studera effekten av fysiologiskt relevanta cellmedier på deras specifika tillämpningar.
När HPLM tillskottas med fetalt bovint serum (FBS) kan det stödja celltillväxt och livskraft jämförbar med konventionellt basalt medium tillskott med FBS. För de flesta cellinjer krävs ingen anpassning för att övergå från konventionellt medium till HPLM.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
HPLM tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som medicinteknisk tillverkare och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Mänskligt plasmaliknande medium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |