Läs mer
Gibco™ Humant plasmaliknande medium (HPLM)
Produktkod. p-7220315
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Produktkod. 17100059
Brand: Gibco™ A4899101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco Human Plasma-like Medium (HPLM) är utformad för att likna den naturliga cellulära miljön som finns i kroppen, och efterliknar den metaboliska profilen hos mänsklig plasma.
Human Plasma-like Medium (HPLM) is designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Fysiologiskt relevant —utformad för att likna den naturliga cellulära miljön som finns i kroppen; formulerad med över 60 polära metaboliter och plasmaliknande saltkoncentrationer
  • Peer granskade —omfattande publicering av forskning som använde HPLM
  • Enkel att använda —direkt ersättning för konventionella media när de kompletteras med FBS
De allmänt använda klassiska syntetiska cellodlingsmedierna, inklusive MEM, DMEM, RPMI 1640 och DMEM/F-12 innehåller glukos, aminosyror, vitaminer och salter i koncentrationer som ofta inte återspeglar de som finns i human plasma. Dessa medier saknar också ytterligare plasmakomponenter som behövs för att efterlikna den metaboliska profilen hos human plasma. När man studerar cancer och andra sjukdomar kommer resultat med mer fysiologisk relevans att göra det möjligt för forskare att förbättra sin förståelse av mänsklig funktion och sjukdom.
HPLM-lösningen
HPLM innehåller mer än 60 polära metaboliter såsom aminosyror, nukleinsyror, sockerarter och små organiska syror i koncentrationer som finns i human plasma. Saltkoncentrationerna i HPLM efterliknar saltkoncentrationerna som finns i human plasma. Genom att likna den naturliga cellulära miljön som finns i kroppen, ger HPLM forskare möjligheten att studera effekten av fysiologiskt relevanta cellmedia på deras specifika tillämpningar.
När det kompletteras med fetalt bovint serum (FBS), är HPLM kapabelt att stödja celltillväxt och livsduglighet jämförbar med de för konventionella basala medier kompletterade med FBS. För de flesta cellinjer krävs ingen anpassning för att övergå från konventionellt medium till HPLM.
Den fullständiga HPLM-formuleringen är tillgänglig (hyperlänk till teknisk resurssida med komplett HPLM-formulering).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
HPLM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Mänskligt plasmaliknande medium
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Typ av kultur Däggdjurscellodling