Läs mer
R&D Systems™ Human Plasminogen (NP_000292.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Plasminogen |
| Tillträdesnummer | NP_000292.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5340 |
| Gene Alias | DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen, Plg |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |