missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Plasminogen/Plasmin Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
2065.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Plasminogen |
|---|---|
| Klona | 270412 |
| Koncentration | LYOPH |
| Utspädning | Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18763308
![]() |
R&D Systems
MAB2596-SP |
25 μg |
2065.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Plasminogen Monoclonal specifically detects Plasminogen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.Specifikationer
| Plasminogen | |
| LYOPH | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen, Plg | |
| PLG | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 270412 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 5340 | |
| Human plasma-derived Plasminogen | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Plasminogen and Plasmin in direct ELISAs and Western blots. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel