Läs mer
R&D Systems™ Human PLD2 (NP_002654) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | PLD2 |
| Tillträdesnummer | NP_002654 |
| Gen-ID (Entrez) | 5338 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |