Läs mer
R&D Systems™ Human Plexin B2 (NP_036533.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18491340
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18491340 10 μg
1 options
Produktkod. 18491340 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12305.00 SEK
    11636.10 SEK / 10µg
    Save 668.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Plexin B2
Tillträdesnummer NP_036533.2
Gen-ID (Entrez) 23654
Gene Alias MM1, MM1KIAA0315dJ402G11.3, Nbla00445, PLEXB2, plexin B2, plexin-B2, PLXNB2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg