missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human PLGRKT (NP_060935) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | PLGRKT |
| Tillträdesnummer | NP_060935 |
| Gen-ID (Entrez) | 55848 |
| Gene Alias | AD025, C9orf46, chromosome 9 open reading frame 46,5033414D02Rik, FLJ14688, FLJ39176, MDS030, plasminogen receptor, C-terminal lysine transmembrane protein, Plg-R(KT), PLG-RKT, transmembrane protein C9orf46 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?