Läs mer
R&D Systems™ Human PLK1 (NP_005021.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18770957
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18770957 10 μg
1 options
Produktkod. 18770957 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3216
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen PLK1
Tillträdesnummer NP_005021.2
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1825 bp
Gen-ID (Entrez) 5347
Gene Alias cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1 polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg