Beskrivning
PLSCR1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 4 och 1 bp insättning i exon 4. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |