Läs mer
Invitrogen™ Human PLUNC ELISA Utrustning
Produktkod. 17155149
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Varje
Produktkod. 17155149
Brand: Invitrogen™ EH372RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human PLUNC kvantifierar human PLUNC i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human PLUNC.
PLUNC är den humana homologen av murint plunc och uttrycks specifikt i de övre luftvägarna och nasofaryngeala regionerna. Den exakta biologiska funktionen av detta protein är inte känd, men det har föreslagits vara involverat i inflammatoriska svar på irriterande ämnen i de övre luftvägarna. Det kan också fungera som en potentiell molekylär markör för detektion av mikrometastaser vid icke-småcellig lungcancer. Denna gen är den humana homologen av murint plunc och uttrycks i likhet med musgenen specifikt i de övre luftvägarna och nasofaryngeala regionerna. Den exakta biologiska funktionen av denna gen är inte känd, men den har föreslagits vara involverad i inflammatoriska svar på irriterande ämnen i de övre luftvägarna. Det kan också fungera som en potentiell molekylär markör för detektion av mikrometastaser vid icke-småcellig lungcancer. Flera transkriptvarianter resulterande från alternativ splitsning i 3' UTR har detekterats, men fullängdsnaturen för endast två är känd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer bA49G10.5; BPI-veck innehållande familj A-medlem 1; BPI-veck innehållande familj A, medlem 1; BPI-vikningsinnehållande familj A-medlem 1; Bpifa1; ES-cellrelaterat protein; ligandbindande protein RYA3; LPLUNC3; lungspecifikt protein X; LUNX; LUNXNASG; NASG; Nasofaryngealt karcinomrelaterat protein; gom lunga och nasalt epitel klonprotein; gom, lunga och näsepitel associerade; gom, lunga och näsepitel associerade; gom-, lung- och nasalt epitelkarcinomassocierat protein; gom-, lung- och nasala epitelklon; gom, lunga och nasalt epitel uttryckt transkript; Plunc; protein Plunc; sekretoriskt protein i övre luftvägarna; kort gom; Kort PLUNC1; SPLUNC1; SPLUNC1SPURT; SPURT; trakealt epitelberikat protein; trakealt epitelberikat protein; UNQ787/PRO1606; Von Ebner protein Hl
Analysintervall 40 till 10 000 pg/ml
Analyskänslighet 40 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 51297
Gensymbol Bpifa1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål PLUNC
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter