Läs mer
Abcam Mänsklig Podoplanin-kit ELISA – intracellulär
Produktkod. 32115605 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 384 Tester
1 x 96 Tester
10 x 96 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32115605 10 x 96 tester
32115311 1 x 96 Tester
32115189 1 x 384 Tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32115605 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab32392410x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Mänsklig Podoplanin-kit ELISA – intracellulär
Mänsklig Podoplanin-kit ELISA – intracellulär
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Tillträdesnummer Q86YL7
Analysintervall 25 till 1600 pg/ml
Analyskänslighet 7 pg/mL
Innehåll och lagring 4 °C
Detekterbara analyter PDPN (Podoplanin)
Analysera Mänsklig Podoplanin-kit ELISA – intracellulär
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp Smörgås ELISA
Provtyp Celllysater
Tillräckligt för 10 x 96 tester
För användning med (applikation) ELISA
Gen PDPN
Immunoassay Kit Grade RUO
Mätområde 25 till 1600 pg/ml
Protein PDPN
Kvantifieringsintervall 25 till 1600 pg/ml
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunonkologi
Frakt skick Blue Ice
Mål PDPN (Podoplanin)
Target Kit heter PDPN (Podoplanin)
UniProt ID Q86YL7
Detektionsgräns 25 pg/mL