Läs mer
Human POLR1D knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143913 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143913 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590491Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human POLR1D knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: POLR1D knockout HeLa